Handschoenvoeringen, BioClean Halfingers™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BioClean Halfingers™
112-3906EA 528 EUR
112-3906 112-3839
Handschoenvoeringen, BioClean Halfingers™
Handschoenen
Deze ambidexter onderhandschoenen met halve vingers bieden een comfortabele barrière tussen huid en handschoen. Ze zijn gemaakt van 100% nylon (280 Denier) en comfortabel om te dragen gedurende lange perioden.
Geschikt voor cleanrooms Klasse 10, ISO Klasse 4.
Certificaten: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and PPER 2016/425 Module D certifications.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Verpakking: Eén per gesloten PE zak; 10 zakken per gesloten buitenzak; 20 buitenzakken per kartonvoering; één kartonvoering per karton (200 paar).