De CTX-PG serie is speciaal ontwikkeld voor plantengroeitesten, zaailingen-onderzoek, weefselkweek, wortelvorming, zaadontkieming en andere research mogelijkheden zoals Arabidopsis, alggroei waarbij lichtconfiguraties (300 micromol×m-2×s-1) tot de mogelijkheid behoren. Dankzij de PID – controller, die gekenmerkt staat als een gebruiksvriendelijke regelaar en eenvoudige programmatie, kunnen alle gewenste programma's uitgevoerd worden.
- Licht (PAR in micromol×m-2×s-1)
- Horizontale – en vertikale lichtmodules
- Combinatie van traditionele TL – lampen
- LED – configuraties, al of niet dimbaar
Mogelijke aanpasbare parameters:
Temperatuur (temp. in °C)
Relatieve vochtigheid (RV in %)
CO₂
Dag/nacht simulatie dankzij de programmeerbare 24-uur timer. Dankzij de performante compressor met milieuvriendelijk koelmiddel, R134a of R404a, kan er snel gekoeld en ontvochtigd worden. Tevens zorgt de HQ-ultrasoonbevochtiger voor een optimale bevochtiging zonder extra warmte-inbreng in de ruimte. Gebruikmakende van een capacitieve vochtsensor zal een perfecte meting gegarandeerd worden. Het verwarmingselement ingebouwd in de verdamper zorgt voor het opwarmen van de testruimte. Groeihoogte (aanpasbaar door klant) is 40 cm.
4 Lichtpakketten:
'Groei' pakket: lichtpakket simulatie daglicht voor plantgroei (6500 K – kleur)
'Rood' pakket: chlorophyll – absorplicht (660 nm)
'Bloei' pakket: lichtpakket voor productie fruit en bloemen (2900 K – kleur)
'Blauw' pakket: chlorophyll – absorplicht (420 nm)
Model CTX-PG-700: LED 2×3 modules en model CTX-PG-1400: LED 4×3 modules.
Kleur: dieprood+blauw voor multi-use meerlagenteelt.
Bestelinformatie: Quotes can be provided for specific requests.