Veiligheidsenkellaarzen, met veters, Compositelite™ WORK Thor FC12
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FC12BKR39 FC12BKR40 FC12BKR41 FC12BKR42 FC12BKR43 FC12BKR44 FC12BKR45 FC12BKR46 FC12BKR38 FC12BKR48 FC12BKR47
PRTWFC12BKR39EA 83.2 EUR
PRTWFC12BKR39 PRTWFC12BKR40 PRTWFC12BKR41 PRTWFC12BKR42 PRTWFC12BKR43 PRTWFC12BKR44 PRTWFC12BKR45 PRTWFC12BKR46 PRTWFC12BKR38 PRTWFC12BKR48 PRTWFC12BKR47
Veiligheidsenkellaarzen, met veters, Compositelite™ WORK Thor FC12
Schoenen en laarzen
Metaalvrije, antistatische lichtgewicht laars gemaakt van waterbestendige nubuckstof en een duurzame PU/rubberen zool bestendig tegen olie en warmte (200 °C).
  • Bonten voering
  • Schokabsorberende hiel
  • Composiet neusbescherming (200 J)
  • Perforatiebestendige composiet tussenzool
Ideal for cold conditions.
Kleur: Zwart
Certificaten: EN 20345:2011+A1:2007; S3, HRO, SRC.