Droogstolpkastjes
Leverancier: Palbam
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
UCD805050 UCD-604040 UCD-604060
PALBUCD805050EA 0 EUR
PALBUCD805050 PALBUCD-604040 PALBUCD-604060
Droogstolpkastjes
Exsiccatoren Exsiccatorkasten
Tafelmodel N₂ purge-exsiccatorkasten gemaakt van roestvrij staal 304, units hebben een elektrolytisch gepolijste afwerking en statisch dissipatief PVC-venster. Kasten verlagen stikstofkosten tot 80%, automatiseren schone, droge tafelmodelopslag, elimineren vocht- en zuurstofgerelateerde degradatie en optimaliseren opbrengsten. Een geschikte stikstofstroom wordt in het bovenste gedeelte van de exsiccator geïntroduceerd; de zwaardere lucht wordt vervolgens via de onderkant verwijderd. Ideaal voor gebruik met halfgeleidercomponenten, biologische en farmaceutische monsters en andere gevoelige materialen. Volledig geïntegreerd turnkey-systeem duurt 30 seconden om te installeren.
  • Ingebouwde RH% sensor en displaypaneel
  • Het eenvoudig in gebruik controlepaneel staat de gebruiker toe om het vereiste RH% level in te geven
  • Kan gebruikt worden als een enkele unit op de proefbank of op een schap of als unit van 2 of 3 speciale-schap-eenheden
  • N₂ droogstolpkastjes minimaliseren het N₂ gebruik en daardoor vermindern ze ook de N₂ lekkage in de cleanroom atmosfeer
Leveringsinformatie: Meestal uit voorraad leverbaar voor directe verzending vanaf de leverancier.