Transportwagens
Leverancier: Palbam
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
UC-85-2 UC-85-3 UCP-85-2 UC-55-2 UC-55-3 UCP-55-3 UCP-85-3 UCP-55-2 UC-85-2-ESD UCP-55-3-ESD
139-0589EA 2470 EUR
139-0589 139-0590 139-0591 139-0588 139-0793 139-0794 139-0795 PALBUCP-55-2 PALBUC-85-2-ESD PALBUCP-55-3-ESD
Transportwagens
Transportwagens
Deze cleanroomwagens zijn ontworpen om zware lasten te weerstaan.
  • Tot 60 kg per legbord
  • De geïntegreerde verhoogde randen voorkomen dat er voorwerpen vallen en zijn eenvoudig schoon te vegen
  • Keuze uit 2 of 3 legborden
  • Vol of geperforeerd
  • Witte nylon 130 mm (5") cleanroom zwenkwielen (2 met rem)
Stainless steel 304 with electropolished finish. Special non-marking, smooth running.
Leveringsinformatie: Typically available from stock for direct shipment from the supplier. Shipped flat-packed with assembly instructions.