Watermonsternameflessen, steriel
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
VWRI331-0269.1EA 175 EUR
VWRI331-0269.1 VWRI331-0268.1 VWRI331-0256.1 VWRI331-0267.1 VWRI331-0277.1 331-0269 VWRI331-0276.1 331-0268 VWRI331-0275.1 VWRI331-0274.1 VWRI331-0273.1 VWRI331-0272.1 VWRI331-0271.1 VWRI331-0270.1 331-0270 331-0256 331-0267 331-0277 331-0276 331-0275 331-0274 331-0273 331-0272 331-0271
Watermonsternameflessen, steriel
Flessen Watermonsternameflessen
PET, maagd, geschikt voor levensmiddelen, met PP-doppen.
  • Different coloured caps for easy indentification of test
  • Tamper-evident strip to ensure sampling integrity
  • Full traceability, batch number and individual bottle number on each label
  • Fully recyclable
  • Cap diameter: 32 mm
Lichtgewicht, duurzame flessen. Doppen ontworpen om de hals af te schermen tegen verontreiniging. Gedoseerde en niet-gedoseerde flessen. Rechthoekige flessen voor een betere opslag met beperkte ruimte.
Blauwe dop: voor natuurlijk niet-gechloreerd water zonder natriumthiosulfaat.
Rode dop: voor gechloreerd water gedoseerd met 20 mg/L natriumthiosulfaat.
Witte dop: voor gechloreerd water gedoseerd met 120 mg/L natriumthiosulfaat.