Industriële weegschalen, Valor® 4000
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30035653 30035654 30035655 30035656 30035663 30035664 30035665 30035666 30072307 30072308 30072309 30072310 30072311 30072312 30072313 30072314
OHAU30035653EA 550 EUR
OHAU30035653 OHAU30035654 OHAU30035655 OHAU30035656 611-3708 611-3709 611-3710 611-3711 611-4380 611-4381 611-4382 611-4383 611-4384 611-4385 611-4386 611-4387
Industriële weegschalen, Valor® 4000
Balansen en Weegschalen
Waterdichte compacte weegschalen ontworpen voor de voedingsindustrie. De weegschaal beschikt over een toetsenbord met vier mechanische schakelaars, verstelbare voetjes, een waterpasbel en een afdekking met veer om de voedingsconnector van de weegschaal te beschermen tegen binnendringend vocht, vooral wanneer de weegschaal wordt schoongemaakt. Dubbele LED-display aan de voor- en achterkant maken het mogelijk dat twee operators tegelijkertijd met de Valor® 4000 kunnen werken.
  • Stabilisatietijden van 0,5 s
  • Flow Thru™-ontwerp beschermt weegschalen tegen waterschade - water loopt weg, waardoor de weegschaal schoon en operationeel blijft
  • Contactloze infraroodsensor aan de achterkant van de weegschaal maakt tarrabediening mogelijk
  • Dikke polycarbonaat toetsenbord is stoot- en lekbestendig
  • Eenvoudig te reinigen en hygiënisch ontwerp ondersteunt HACCP-gecertificeerde systemen
  • Controlewegen maakt gebruik van een stoplicht-LED-systeem om de gebruiker te begeleiden
  • Draagbeugel en oplaadbare loodzuuraccu met maximaal 50 uur continue gebruikstijd, waardoor draagbaar gebruik mogelijk is
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now