Waadbroek tot taillehoogte, Steelite™ Safety S5, FW74
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FW74BKR43 FW74BKR46 FW74BKR44 FW74BKR41 FW74BKR42 FW74BKR47 FW74BKR37 FW74BKR38 FW74BKR39 FW74BKR40 FW74BKR45
PRTWFW74BKR43EA 71 EUR
PRTWFW74BKR43 PRTWFW74BKR46 PRTWFW74BKR44 PRTWFW74BKR41 PRTWFW74BKR42 PRTWFW74BKR47 PRTWFW74BKR37 PRTWFW74BKR38 PRTWFW74BKR39 PRTWFW74BKR40 PRTWFW74BKR45
Waadbroek tot taillehoogte, Steelite™ Safety S5, FW74
Werkkleding
Heavy-duty PVC/nitril veiligheidswaadbroek met verstelbare bandjes, verstelbare koord om middel, roestvrijstalen oogjes in geïntegreerde S5 veiligheidslaarzen.
  • Kleurgecodeerde rode buitenzool voor gemakkelijke herkenning van veiligheidseigenschappen
  • Slip- en oliebestendig, antistatische buitenzool
  • Energieabsorberende hiel
  • Stalen neusbeschermer (200 J)
  • Perforatiebestendige stalen tussenzool
Kleur: Zwart
EN ISO 20345:2011, S5
Certificaten: EN ISO 20345:2011, S5