Ontsmettingsoplossing, DNA-ExitusPlus™ IF (indicatorvrij)
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A7409.0100 A7409.0500 A7409.1000RF A7409.5000
A7409.0100EA 47.5 EUR
A7409.0100 A7409.0500 A7409.1000RF A7409.5000
Ontsmettingsoplossing, DNA-ExitusPlus™ IF (indicatorvrij)
Reinigingsmiddelen Ontsmettingsmiddelen
Ontsmettingsoplossing voor het verwijderen van DNA en RNA van oppervlakken.
  • All components are readily not harmful or toxic for humans
  • Doesn't contain aggressive mineral acids or alkaline substances
  • No toxic fumes
  • Contains low concentration of alcohol