VWR® Standard Line, Flessen, brede hals met schroefdop
Leverancier: LAB3 OWN PRODUCTION
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
331-0155EA 0 EUR
331-0155 331-0161 331-0165 331-0167
VWR® Standard Line, Flessen, brede hals met schroefdop
Flessen Kunststof flessen
PET, helder.
  • 34 mm neck for all bottles
  • Tamper-evident screw caps
  • Manufactured from food grade PET
For basic sample collecting. Non sterile, lightweight, round or square. All caps are HDPE.
Opgelet: De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.