Multi-parameter meters, draagbaar, 3320
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2FA310 2FA311 2FA312 2EA310 2EA312
665-0319EA 1667 EUR
665-0319 665-0320 665-0321 665-0313 665-0315
Multi-parameter meters, draagbaar, 3320
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Multi 3320: deze geavanceerde meter heeft twee ingangen voor het gelijktijdig meten van pH en geleidbaarheid, of pH en opgeloste zuurstof. Hij is perfect voor metingen in grond- en oppervlaktewater, aquaculturen en afvalwater.
  • LCD-display met achtergrondverlichting voor gelijktijdige weergave van twee metingen
  • Robuuste en waterdichte behuizing (IP 67)
  • Geheugen met datalogging-functionaliteit tussen 1 s en 60 min
  • Alle vermeldingen voldoen aan GLP, met tijd, datum en instelbaar ID-nummer
  • Waterdichte USB-interface voor snelle en eenvoudige gegevensoverdracht