Filtratie capsules, Sartobind®
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
96HICP42EUC11A 92IEXQ42D4-OOA 92STPA42DD-11D 92IEXQ42D4-SSA 92IEXS42D4-OOA 92IEXS42D4-SSA 92IEXQ42DD-11D 92HICP42DD-11D
SARP96HICP42EUC11AEA 780 EUR
SARP96HICP42EUC11A SARP92IEXQ42D4-OOA SARP92STPA42DD-11D SARP92IEXQ42D4-SSA SARP92IEXS42D4-OOA SARP92IEXS42D4-SSA SARP92IEXQ42DD-11D SARP92HICP42DD-11D
Filtratie capsules, Sartobind®
Filters Membraanfiltercapsules
Gebruiksklare, wegwerpbare ion uitwisselingscapsules voor het vangen en polijsten in bioprodcutie. Ideaal voor toepassingen zoals het verwijderen van DNA, virussen, endotoxines en proteïne-vervuilers.
  • Eenvoudig te hanteren
  • Snelle bediening
  • Minder bufferconsumptie
Gestabiliseerde versterkte cellulose.