Brandveiligheidsopslagkasten, type 90, S-PHOENIX-90
Leverancier: asecos
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
S-Phoenix
MSGA30313002EA 2740 EUR
MSGA30313002 MSGA30313001 MSGA30118001 MSGA30118002 MSGA30314001 MSGA30314002 MSGA30234001 MSGA30207002 MSGA30233002 MSGA30233001 MSGA30234002 MSGA30207001
Brandveiligheidsopslagkasten, type 90, S-PHOENIX-90
Meubilair Opslagkasten
Brandveilige opslagkasten, geclassificeerd type 90 (brandbestendig tot 90 minuten).
  • Ruimtebesparende vouwdeuren
  • Sluitmechaniek gemonteerd buiten de opbergruimte voor een betere bescherming tegen corrosie
  • Deurvastzetinrichting bij geopende deur (optioneel), voor het gemakkelijk nemen en plaatsen van emballages containers
  • Afsluitbare deuren met cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem)
  • Stelvoeten om oneffenheden in de vloer te compenseren
  • Geïntegreerde ventilatiekanalen gereed voor aansluiting (NW 75) op een mechanisch ventilatiesysteem
Certificaten: EN 14727-conformiteit (laboratoriummeubilair). Ovengetest (type test) conform EN 14470-1. GS-goedkeuring, CE-conformiteit.
Leveringsinformatie: wordt geleverd zonder interieurpakketten. Interieurpakketten moeten afzonderlijk worden besteld. Neem contact op met het Avantor voor meer informatie.