Waadbroek tot taillehoogte, Steelite™ Safety, FW71
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FW71BKR37 FW71BKR38 FW71BKR39 FW71BKR40 FW71BKR41 FW71BKR42 FW71BKR43 FW71BKR44 FW71BKR45 FW71BKR46 FW71BKR47
PRTWFW71BKR37EA 53 EUR
PRTWFW71BKR37 PRTWFW71BKR38 PRTWFW71BKR39 PRTWFW71BKR40 PRTWFW71BKR41 PRTWFW71BKR42 PRTWFW71BKR43 PRTWFW71BKR44 PRTWFW71BKR45 PRTWFW71BKR46 PRTWFW71BKR47
Waadbroek tot taillehoogte, Steelite™ Safety, FW71
Werkkleding
PVC/nitril waadbroek tot taillehoogte voor zwaar werk met verstelbare dijriempjes en geïntegreerde S5-veiligheidslaarzen.
  • Kleurgecodeerde rode buitenzool voor gemakkelijke herkenning van veiligheidseigenschappen
  • Slip- en oliebestendig, antistatische buitenzool
  • Energieabsorberende hiel
  • Stalen neusbeschermer (200 J)
  • Perforatiebestendige stalen tussenzool
Kleur: Zwart
EN ISO 20345:2011, S5
Certificaten: EN ISO 20345:2011, S5