Veiligheidsbril, SecureFit™ 200
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SF202AF SF201AF SF203AF
111-1593EA 0 EUR
111-1593 111-1592 111-1594
Veiligheidsbril, SecureFit™ 200
Brillen
Stijlvolle, lichtgewicht ontworpen veiligheidsbril met gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Temple-technologie die helpt de druk over het oor te verdelen om het montuurcomfort te verbeteren zonder de veiligheid van de pasvorm in gevaar te brengen bij een divers personeelsbestand.
  • 3M Pressure Diffusion Technology zorgt ervoor dat slapen zich op natuurlijke wijze aanpassen aan individuele hoofdmaten
  • Zelfinstellende functie elimineert de noodzaak om meerdere framematen op te slaan op werklocaties
  • Veilige, nauwsluitende pasvorm houdt de bril op zijn plaats