Ultra-low temperature freezers, upright, BioUltra UL570
Leverancier: GRAM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
UL570CG UL570LG
471-1111EA 15370 EUR
471-1111 471-1112
Ultra-low temperature freezers, upright, BioUltra UL570
Vriezers Ultra lage temperatuur vriezers
De BioUltra UL570 is een vriezer met ultralage temperatuur die veilig werkt bij −86 °C. Door gebruik te maken van componenten met hoge capaciteit, een cascadekoelsysteem, de nieuwste generatie vacuümgeïsoleerde paneeltechnologie en geïsoleerde binnendeuren, zijn de BioUltra-kasten in staat veilige en stabiele binnenomstandigheden te handhaven. De BioUltra UL570 kan dozen van maximaal 384×50 mm (bij gebruik van 4×4 rekken), dozen van 192×75 mm (bij gebruik van 3×4 rekken) of dozen van 192×100 mm (bij gebruik van 2×4 rekken) bevatten.
  • Cascade refrigeration system ensures high efficiency,