Cleanroom-stofzuiger, EMI 1000
Leverancier: Tiger-Vac®
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
181-0341EA 3460 EUR
181-0341
Cleanroom-stofzuiger, EMI 1000
Stofzuigers
Ontworpen voor algemene reiniging in op verontreiniging gecontroleerde omgevingen, cleanroom-compatibel en ideaal voor de farmaceutische industrie. Ontworpen voor het veilig verzamelen, insluiten en afvoeren van krachtige verbindingen. Constructie: roestvrij staal AISI 316 2B.
  • Cleanroomcompatibel met ISO-klasse 4 (voormalige klasse 10)
  • Niet-statisch en ESD-veilig
  • 5-fasenfiltersysteem met ULPA-filter U15, HEPA-filter H14, doekfilter, veiligheidsfilter en filterzak voor eenmalig gebruik
  • Enkelfasige doorstroommotor
  • Dubbele toerentalregeling om zuigkracht te regelen
  • Filterkamer en terugwinningstank zijn autoclaveerbaar
  • Op een wagen met 4 wielen voor eenvoudig manoeuvreren
  • Beschikbaar met 3 optionele toolkits: standaard, ESD-veilig en autoclaveerbaar
Ontworpen voor algemene reiniging in op verontreiniging gecontroleerde omgevingen, cleanroom-compatibel en ideaal voor de farmaceutische industrie. Ontworpen voor het veilig verzamelen, insluiten en afvoeren van krachtige verbindingen.
Dit apparaat is uitgerust met een ULPA-filter (U15) onder de motor en een HEPA-filter H14 boven de motor. De filterkamer en terugwinningstank zijn autoclaveerbaar.
Alleen voor droge terugwinning. Alle HEPA/ULPA-stofzuigers zijn getest op aerosollekkage.
Cleanroom-compatibel met ISO-klasse 4 (voormalige klasse 10).
Certificaten: Alleen voor droge terugwinning. Alle HEPA/ULPA-stofzuigers zijn getest op aerosollekkage.
Cleanroom-compatibel met ISO-klasse 4 (voormalige klasse 10).