Microcentrifuge, MIKRO 185
Leverancier: Hettich
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
521-1897EA 1410 EUR
521-1897
Microcentrifuge, MIKRO 185
Centrifuge Microcentrifuges
Deze veelzijdige centrifuge kan met vier verschillende rotoren worden gebruikt.
  • Compact ontwerp bespaart ruimte op het werkblad
  • Dekselvergrendeling en -vastklemming; noodontgrendeling van het deksel
  • Pulstoets voor kort centrifugeren
  • LCD-display met achtergrondverlichting; instelling van snelheid en timer via de pijltoetsen
Alle benodigde scheidingsstappen voor monstervoorbereiding voor toepassingen in de moleculaire biologie waarvoor koeling niet nodig is, kunnen snel en betrouwbaar worden uitgevoerd. Ideaal voor onderzoek, klinische diagnostiek en onderwijs.
* met rotor 1226
Bestelinformatie: rotoren zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Adapters voor buisjes van 0,2/0,5 ml zijn op aanvraag leverbaar.