Centrifuges, compact, EBA 200 / 200 S
Leverancier: Hettich
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1802 1800
521-1930EA 2350 EUR
521-1930 521-1928
Centrifuges, compact, EBA 200 / 200 S
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Deze compacte centrifuges worden geleverd met een vastehoekrotor en zijn ideaal voor lage aantallen monsters.
  • Both models are equipped with 8-place angle rotor which holds tubes up to 15 ml
  • Maintenance-free frequency drive
  • Compact size saves space on the benchtop
EBA 200 is ideaal voor medische diagnostiek in klinische omgevingen. De hoge snelheid van de EBA 200 S maakt een kortere centrifugetijd mogelijk, zodat plasma met weinig bloedplaatjes binnen slechts een paar minuten kan worden verkregen voor analyse.
Bestelinformatie: Both centrifugesMore Product Information
Order Now
Specificaties
Model EBA 200 S EBA 200
Environmentally Preferable
Max. inhoud 8 × 15 ml 8 × 15 ml
Max. toerental 8000 min⁻¹ 6000 min⁻¹
Max. rcf 6153 ×g 3461 ×g
Voeding 208 - 240 V 208 - 240 V
b×d×h 262×352×228 mm 262×352×228 mm
Gewicht 10 kg 8 kg