VWR® INCU-Line®, schudincubators
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
444-0732EA 4630 EUR
444-0732 444-0733
VWR® INCU-Line®, schudincubators
Schudapparaten Schudincubatoren
Schudincubators met een kleine voetafdruk. Deze compacte units hebben een stapelbaar ontwerp en een groter temperatuurbereik, waardoor de ILS 4 en ILS 6 ideaal zijn voor toepassingen in de moleculaire biologie en algemeen gebruik. Dankzij de integrale orbitale schudder zijn ze zeer veelzijdig. Het SmartChek™-temperatuurregelsysteem (exclusief voor de Avantor-collectie) garandeert nauwkeurige temperatuurregeling. Mechanische convectie zorgt voor een stabiele temperatuuromgeving en zorgt voor een snel herstel na het openen van de deur. Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich eenMore Product Information