Cytoplasmic membrane labelling kits, CellBrite™
Leverancier: Biotium
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30021 30022 30023 30024
30021.EA 236 EUR
30021. 30022. 30023. 30024.
Cytoplasmic membrane labelling kits, CellBrite™
Testen Cellulaire assays
CellBrite-kits zijn ontworpen om celcytoplasmamembranen te labelen met een fluorescerende membraankleurstof die vooraf is opgelost als een geoptimaliseerde kleuroplossing. Door CellBrite-membraankleuringen te combineren, is het mogelijk om meerdere celpopulaties te labelen met onderscheidende kleuren, een mogelijkheid die nuttig is voor het bestuderen van cel-celinteracties.
  • Directe toevoeging van de kleurstof aan normale kweekmedia gevolgd door een korte incubatieperiode
  • Zeer lipofiele kleurstof die ervoor zorgt dat er geen kleurstofoverdracht tussen cellen plaatsvindt, wat resulteert in een stabiele labeling
  • Helder, fotostabiel en niet giftig
De labeling is stabiel en niet giftig, geschikt voor het langdurig volgen van cellen.