VWR® W20, Histologiebad
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
720-2423EA 803 EUR
720-2423 720-3029
VWR® W20, Histologiebad
Baden Weefselbaden
Het betrouwbare W20-histologiebad is ideaal voor het verwijderen van vouwen en vervormingen in paraffinecoupes die tijdens het couperen ontstaan. Het lage profiel van de unit is ergonomisch, zorgt voor een duidelijk beeld en maakt veilige hantering van de coupes mogelijk. De indirect verwarmde vlakke delen voor en achter in het bad zijn geschikt voor het drogen van maximaal 20 objectglaasjes. De aanraaktoetsen voor temperatuuraanpassing en de aan/uit-schakelaar met controlelampje voor de 'Aan'-modus bevinden zich op een handige plaats aan de voorzijde van de unit en worden beschermd tegen water.
  • Elektronisch aanraakscherm
  • Lichtgewicht, compact en efficiënt formaat betekent dat u gemakkelijk water kunt legen
  • Dubbele functie met verwarmd oppervlak voor het drogen van maximaal 20 objectglaasjes
  • Temperatuurbereik tussen omgevingstemperatuur en +70 °C
  • Optioneel deksel om verdamping en stofverontreiniging te voorkomen wanneer deze niet in gebruik is
Bestelinformatie: Geleverd zonder deksel dat, indien nodig, afzonderlijk besteld moet worden.