Foetaal runderserum (FBS), Zuid-Amerikaanse oorsprong
Leverancier: Biowest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
S1810-100 S1810-500 S181D-100 S181D-500 S181F-100 S181G-100 S181G-500 S181H-100 S181H-500 S181L-100 S181R-100 S181R-500 S1860-500 S181S-500 S181T-100 S181T-500 S1860-100 S181F-500 S181S-100 S181L-500 S186G-500 S186G-100 S181M-050 S181M-100 S181M-500 S181I-500 S181W-500
S1810-100EA 80.3 EUR
S1810-100 S1810-500 S181D-100 S181D-500 S181F-100 S181G-100 S181G-500 S181H-100 S181H-500 S181L-100 S181R-100 S181R-500 S1860-500 S181S-500 S181T-100 S181T-500 S1860-100 S181F-500 S181S-100 S181L-500 S186G-500 S186G-100 S181M-050 S181M-100 S181M-500 S181I-500 S181W-500
Foetaal runderserum (FBS), Zuid-Amerikaanse oorsprong
Serum
Steriel gefilterd foetaal runderserum (FBS) is afgeleid van gewonnen vol bloed dat op een steriele manier verzameld wordt van een foetus via een hartpunctie. Elke geproduceerde batch wordt uitvoerig gecontroleerd, vanaf het verzamelen van het serum tot aan het uiteindelijke verpakken.
  • Zuid-Amerikaanse oorsprong
  • Serum van een uitzonderlijke kwaliteit, uitvoerig getest
  • Volledig traceerbaar en veilig
Certificaten: Biowest is een gecertifieerd ISO 9001: 2008 bedrijf. Geregistreerd door de Franse minister van Landbouw (EC regulatie Nr. 1069/2009) inMore Product Information