DiIC₁₂(3) perchlorate 95 TLC_ASSAY_METHOD fluorescent dye
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: DiIC₁₂(3), 3H-Indolium, 1-dodecyl-2-(3-(1-dodecyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propenyl)-3,3-dimethyl-, perchlorate, 1,1'-Didodecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
354218
734-1436EA 342.95 EUR
734-1436
DiIC₁₂(3) perchlorate 95 TLC_ASSAY_METHOD fluorescent dye
DiIC₁₂(3) perchlorate
De fluorescerende kleurstof DiIC12(3) kan gebruikt worden om cellen te labelen bij het uitvoeren van analyses zoals tumorcelinvasie, endotheliale celmigratie, endotheliale celtubulogenesis en andere celgebaseerde analyses. DiIC12(3) is een lipofiele neuronale tracer die regelmatig gebruikt wordt voor het labelen van neuronale projecties en dubbele lipidelagen in andere celtypen. Omdat DiIC12(3) een lage toxiciteit en minimale effecten op cellevensvatbaarheid vertoont, kan deze kleurstof gebruikt worden om cellen vooraf te labelen voor talrijke toepassingen.
  • General-purpose probe of membrane structure and dynamics.
Opmerking: Cellen staan er bekend om dat ze in cultuur verschillende fluorescerende kleurstoffen voor een variabele duur kunnen tolereren. Terwijl cellen gelabeld met calceïne AM minder dan 8 uur aan de kleurstof zouden blootgesteld mogen worden, kan DiIC12(3) meerdere dagen in cultuur gebruikt worden zonder de cellen negatief te beïnvloeden.
Note: Cells are known to tolerate different fluorescent dyes for varying amounts of time in culture. While cells labeled with calcein AM should be exposed to the dye for less than eight hours, DiIC12(3) can be used for several days in culture without adversely affecting cells.
Formule: C₄₇H₇₃N₂O₄Cl
MW: 765.5577 g/mol
CAS nummer: 75664-01-6