Veiligheidsschoenen, met veters, X-Light, 711026/711027
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
711026/35 711026/36 711026/37 711026/38 711026/39 711026/40 711026/41 711026/42 711026/43 711026/44 711026/45 711026/46 711026/47 711026/48 711027/35 711027/36 711027/37 711027/38 711027/39 711027/40 711027/41 711027/42 711027/43 711027/44 711027/45 711027/46 711027/47 711027/48
ABEB711026/35EA 98.6 EUR
ABEB711026/35 ABEB711026/36 ABEB711026/37 ABEB711026/38 ABEB711026/39 ABEB711026/40 ABEB711026/41 ABEB711026/42 ABEB711026/43 ABEB711026/44 ABEB711026/45 ABEB711026/46 ABEB711026/47 ABEB711026/48 ABEB711027/35 ABEB711027/36 ABEB711027/37 ABEB711027/38 ABEB711027/39 ABEB711027/40 ABEB711027/41 ABEB711027/42 ABEB711027/43 ABEB711027/44 ABEB711027/45 ABEB711027/46 ABEB711027/47 ABEB711027/48
Veiligheidsschoenen, met veters, X-Light, 711026/711027
Schoenen en laarzen
Antistatische schoen met microvezellaag aan bovenkant en een lichtgewicht, brandstofbestendige PU-zool.
  • Speciale zweetabsorberende voering met Silver Point
  • Vervangbare acc Wave inlegzool, orthopedische inlegzolen mogelijk
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
  • Lichtgewicht PU-zool met hoge slipbestendigheid en schokabsorberend systeem
  • Stalen neusbescherming (200 J)
Suitable for use in kitchens and in food-processing industries.
Kleur: Wit/Zwart
Certificaten: DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRC.