Medium-/opslagflessen, vierkant, met schaalverdeling en schroefdop met plugafdichting
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
431533 431532 431531 431530
CORN431533EA 318.24 EUR
CORN431533 CORN431532 CORN431531 CORN431530
Medium-/opslagflessen, vierkant, met schaalverdeling en schroefdop met plugafdichting
Flessen Mediumflessen
PET, helder.
  • Goed voor opslag van media, buffers en andere waterige oplossingen
  • De grote opening van 37 mm zorgt voor eenvoudigere toegang voor vloeistofoverdracht
  • De geëtste schaalverdeling in wit emaille is eenvoudiger af te lezen dan ingegoten schaalverdelingen
  • Groot wit schrijfveld voor eenvoudigere identificatie en verpakking die eenvoudig lineair opengescheurd kan worden
  • De individueel verpakte flessen zijn gesteriliseerd met gammastraling en pyrogeenvrij
Deze opslagflessen zijn eenvoudiger te hanteren, vereisen minder ruimte (13 to 20%) en zijn ideaal voor mengen, monstername en opslag. Het PET-hars is licht, breukbestendig en zo transparant als glas. De flessen hebben een autoclaveerbare oranje polypropyleen dop uit één geheel, zonder voering, met plugafdichting en GL 45-schroefdraad.