ESD-veiligheidsschoenen, sandalen, Velcro®, Anatom, 32189
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32189/36 32189/37 32189/38 32189/39 32189/40 32189/41 32189/42 32189/43 32189/44 32189/45 32189/46 32189/47 32189/48 32189/52 32189/51 32189/50 32189/49
ABEB32189/36EA 105 EUR
ABEB32189/36 ABEB32189/37 ABEB32189/38 ABEB32189/39 ABEB32189/40 ABEB32189/41 ABEB32189/42 ABEB32189/43 ABEB32189/44 ABEB32189/45 ABEB32189/46 ABEB32189/47 ABEB32189/48 ABEB32189/52 ABEB32189/51 ABEB32189/50 ABEB32189/49
ESD-veiligheidsschoenen, sandalen, Velcro®, Anatom, 32189
Schoenen en laarzen
ESD-schoen gemaakt van velours met textielen inzetstukken, reflecterend materiaal, Velcro®-sluiting en een brandstofbestendige PU-buitenzool met hoge slipbestendigheid en zelfreinigend profiel.
  • Vervangbare acc Wave inlegzool; orthopedische inlegzolen mogelijk
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
  • Asymmetrische hak en Flexzone voor een natuurlijke positie en beweging van de voet
  • TPU-versteviging, voetholteondersteuning en hoge stabiliteit
  • Schokabsorberende PU-tussenzool
  • Stalen neusbeschermer (200 J)
Kleur: Zwart
Certificaten: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC