VWR® kuroGEL, Semi-dry blotter
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
700-0416EA 1810 EUR
700-0416
VWR® kuroGEL, Semi-dry blotter
Blotapparaten
De kuroGEL semi-droge blotter biedt grote flexibiliteit in een laboratorium, omdat deze voor alle soorten blotting kan worden gebruikt: Westelijk, Zuidelijk en Noordelijk. Blotten is snel en eenvoudig en kan doorgaans binnen 15 tot 30 minuten worden voltooid. De installatieprocedures zijn eenvoudig en economisch en er is weinig buffer nodig. Het schroefdeksel past zich aan verschillende geldiktes en -groottes aan, terwijl de met platina gecoate elektroden voor een uniforme druk zorgen en een gelijkmatige overdracht garanderen.
  • Geschikt voor Western-, Southern- en Northern-blots
  • Snelle overstaptijden
  • Uniforme warmteverspreiding
  • Variabele geldikte
  • Minimaal buffervolume
Leveringsinformatie: Elke eenheid bevat een basis met plaatelektrode, deksel met plaatelektrode, elektrische kabels en 2× eenheidsschroeven.