Veiligheidsbrillen, uvex astrospec 2.0
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9164.387 9164.065 9164.275 9164.187 9164.285
111-1667EA 28.6 EUR
111-1667 111-1641 111-1642 UVEX9164.187 111-2401
Veiligheidsbrillen, uvex astrospec 2.0
Brillen
Nieuw, modern ontwerp van een klassieke bril met een grote panoramische polycarbonaat lens met geïntegreerde zijbeschermers en omhullende brilpootjes.
  • Zachte oorstukken zorgen voor een veilige en drukvrije pasvorm, zelfs bij het dragen voor langere perioden
  • Maximaal draagcomfort voor alle gezichtsvormen dankzij de flexibele 2K-brilpootjes en de helling
  • Ventilatie met labyrintafdichting helpt het klimaat rond de ogen te verbeteren voor meer comfort
  • Panoramische polycarbonaat lens met gëintegreerde zijbeschermers voor optimale bedekking van de ogen
  • Plat op