VWR® SuperClear, Microcentrifugeerbuisjes met schroefdop
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
525-0540EA 148 EUR
525-0540 525-0538 525-0548 525-0547 525-0546
VWR® SuperClear, Microcentrifugeerbuisjes met schroefdop
Buisjes Microcentrifugebuisjes
Hars, ultrahelder met elastomeer afdichtende schroefdoppen.
  • Elastomeric integral moulded cap
  • 0,5/1,5 and 2 ml sizes
  • Reseable bags
  • Sustainable design based on virgin resins
SuperClear microbuisjes met schroefdop zijn gemaakt van een uiterst heldere hars die u een uitstekend zicht geeft op de inhoud van de buisjes. Deze buisjes hebben universele schroefdraden waarop alle doppen van alle grote merken passen. De buisjes hebben een grote, externe schaalverdeling en een glad oppervlak voor etikettering. De buisjes en doppen zijn autoclaveerbaar en invriesbaar. De steriele buisjes zijn gesteriliseerd met bestraling. De buisjes zijn centrifugeerbaar tot 20000×g.
De doppen hebben een ingesmolten elastomeer afdichtingsring om een lekvrije afdichting te verzekeren.