Multiparametersysteem, draagbaar, U-50-serie
Leverancier: HORIBA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3200164509 3200164510 3200323680 3200323681 3200323683 3200323686 3200323687 3200164502 3200156563 3200158178 3200164499 3200164501 3200164503 3200164504 3200164505 3200164506 3200164507 3200164508 3200323688 3200164500
665-0336EA 3230 EUR
665-0336 665-0337 665-0338 665-0339 665-0340 665-0341 665-0342 665-0329 665-0393 665-0325 665-0326 665-0328 665-0330 665-0331 665-0332 665-0333 665-0334 665-0335 665-0343 665-0327
Multiparametersysteem, draagbaar, U-50-serie
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
These waterproof meters can measure and display up to 11 parameters simultaneously with one single probe. Thanks to their rugged design and their field replaceable sensors they are ideal for outdoor use, for example, when testing ground or surface water. Their compact size and the hand strap enable one-handed operation.
  • Eenvoudig af te lezen LCD-scherm met achtergrondverlichting en pictogrammen op het scherm voor batterijstatus, GPS, USB en aansluiting sonde-eenheid
  • Schokbestendige hoes ontworpen voor ruwe behandeling in het veld; eenvoudig te reinigen
  • Snel aansluiten: Kabels kunnen eenvoudig worden aangesloten en losgekoppeld
  • 10000 datasets kunnen via de USB-uitgang worden opgeslagen en overgedragen naar een PC (USB-kabel niet meegeleverd)
  • Automatische kalibratie, auto-hold, diagnostische functies
  • GPS-modellen vergemakkelijken milieukeuringen van zeeën, meren en rivieren
U-53: dit model heeft een zeer nauwkeurige turbiditeitssensor met wisser die op locatie te vervangen is. De sensor voldoet aan US EPA-methode 180.1.
U-54: de turbiditeitssensor van dit model voldoet aan EN ISO 7027.
Bestelinformatie: De meter bevat een sonde-eenheid met een kabel van 2, 10 of 30 m, pH-sensor 7112, ORP-sensor 7313, referentie-elektrode 7210, DO-sensor 7543, turbiditeitssensor (7800 voor U-52, 7801 voor U-53, 7802 voor U-54), pH 4 standaardoplossing (500 ml), pH-referentie interne oplossing (50 ml), set met interne oplossingen voor DO-sensor, set met reserve onderdelen voor DO-membraan, moersleutel voor DO-sensor, reinigingsborstel, kalibratiebeker, rugzak, gordel, 4 alkalinebatterijen, siliconenvet en gebruiksaanwijzing. USB-kabel (inclusief software) moet afzonderlijk besteld worden.
Opgelet: U-54 en U-54G (2 m kabel) kunnen waterdiepte niet meten.