SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7086-03EA 202 EUR
7086-03 7086-01 7086-06 7086-02 7086-23 7086-26 7337-08 7086-08 7337-07 7086-07
SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Kolommen voor chromatografie
BAKERBOND spe™ kolommen zijn kolommen voor eenmalig gebruik van PP, voorverpakt met sorbenten met een hoge capaciteit ingesloten tussen twee 20 µm PE-frits.
  • Op silicabasis
  • Extractie van verbindingen uit volumes van monsteroplossingen variërend van een paar honderd µl tot to 1 L
  • Verwerking door vacuüm, positieve druk of centrifugeren
Algemene toepassingen: polaire analyten uit niet-polaire oplosmiddelen zoals koolwaterstoffen en minder polaire esters en ether.
Deze SPE-kolommen kunnen worden gebruikt in de adsorptiemodus.
Verpakking: SommigeMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable