Silicagels voor voorbereidende chromatografie, lage druk, J.T. Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7024-00EA 450.75 EUR
7024-00 7024-02 7024-05
Silicagels voor voorbereidende chromatografie, lage druk, J.T. Baker®
Sorbenten voor chromatografie Sorbenten voor HPLC
Deze worden gebruikt in preparatieve chromatografie met lage druk. De maas-specificaties zorgen ervoor dat er geen overmaat aan gruis in het product aanwezig is die het debiet en de afscheidingsprestatie kan beïnvloeden.
  • Een groot oppervlak verbetert de productiviteit
  • Een nauwe poriegroottedistributie zorgt voor scherpere pieken en verbetert de resolutie