Spear sponges
Leverancier: Harvard Apparatus
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HARV59-8422EA 744 EUR
HARV59-8422
Spear sponges
Wattenstaafjes Wattenstaafjes voor klinisch gebruik
These sterile cellulose sponges are designed for the removal of fluids during microsurgery.
  • Absorbs with only the tip immersed
  • Integral bendable plastic handle for added flexibility
  • Disposable for dissection use only
Suitable for spear applications.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904