Mierenzuur 100% ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Aminic Acid, Methanoic acid
Packaged under nitrogen.
84865.260EA 129 EUR
84865.260 84865.290 84865.180
Mierenzuur 100% ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Mierenzuur
Formule: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Kookpunt: 100…101 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 8,2…8,4 °C
Dichtheid: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 48
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003297
CAS nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
Bereik: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) (0.1%) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) (0.1 %) Max. 0.5 ppm
Transmittance (225 nm) (0.1 %) Min. 20 %
Transmittance (235 nm) (0.1 %) Min. 50 %
Transmittance (240 nm) (0.1 %) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) (0.1 %) Min. 95 %
Transmittance (260 nm) (0.1 %) Min. 99 %
Suitability for LC-MS (0.1 %) Passes test