Stoppen, PE
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
292050707 292050201 292050304 292050604 292050801 292050904 292051103 292051206 292050407
214-0399EA 14.3 EUR
214-0399 214-0395 214-0396 214-0398 214-0400 214-0401 214-0402 214-0403 214-0397
Stoppen, PE
Stoppen PE/LDPE/HDPE stoppen
Deze PE stoppen hebben een ergonomische grip die het openen en sluiten van de kolven eenvoudiger en veiliger maakt. De gekleurde inserts in de verschillende groottes van de stoppen zorgen voor een eenvoudige identificatie van de bijhorende geslepen (NS/TS) halsgrootte.
Certificaten: DIN 12254