Pipettips, gel snijden, Axygen®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TGL-1140 TGL-1140-R TGL-1165-R TGL-1165
732-1409EA 89.1 EUR
732-1409 732-1410 732-1411 AXYGTGL-1165
Pipettips, gel snijden, Axygen®
Pipettips
Rechthoekige tips voor verwijdering van banden uit agarosegels. Compatibel met de Axygen® AXYPET pipet.
  • RNase-/DNase-vrij
  • Elimineert kruisbesmetting
  • Eenvoudig verwijdering van banden uit agarosegels
  • Schaalverdeling op 2 en 5 µl voor een snelle controle van het volume
  • Rechthoekige tips voor het snijden van gels zijn geschikt voor de meeste pipetten van 1000 µl