Cleanroom labels, glanzend
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX542G TX532G TX515G
817-0307EA 755 EUR
817-0307 817-0304 817-0300
Cleanroom labels, glanzend
Etiketten
Glanzende cleanroom labels zijn ontwikkeld voor thermisch transferprinten in een cleanroom omgeving. Beschikbaar met twee verschillende kleefgehaltes om te zorgen voor een uitstekende hechting op diverse oppervlakken zonder restanten achter te laten.
  • Verwijderbaar kleefmiddel
  • Ideaal voor toepassingen waarbij inkthechting en reflectiviteit gewenst zijn