Maatcilinders, klasse A, met batchcertificaat, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
213900701 213900804 213901406 213901706 213902402 213903604 213904403 213905408 213906301
215-3607EA 23.2 EUR
215-3607 215-3608 215-3609 215-3610 215-3611 215-3612 215-3613 215-3614 215-3615
Maatcilinders, klasse A, met batchcertificaat, DURAN®
Cilinders Maatcilinders
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, hoge vorm, klasse A.
  • Met batchcertificaat
  • Zeshoekige glazen voet, met tuit
  • Blauwe schaalverdeling met ringmarkeringen bij de hoofdmaten
Met afgedrukte retracecode (batchidentificatie).