Isolator handschoenen, AlphaTec® Latex
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
55-107/10 55-104/10 55-109/10 55-100/10 55-100/8 55-100/9 55-101/10 55-101/8 55-101/9 55-105/10 55-110/10
112-3447EA 195 EUR
112-3447 112-3441 112-3451 112-3431 112-3432 112-3433 112-3434 112-3435 112-3436 112-3443 112-3452
Isolator handschoenen, AlphaTec® Latex
Handschoenen
Deze kaphandschoenen voor links- en rechtshandigen zijn gemaakt van natuurrubberlatex zonder een binnenvoering. Ze bieden bescherming tegen chemische, mechanische en biologische gevaren. Voor gebruik met de meeste beschikbare cleanroom handschoendozen.
  • Zeer bestendig tegen de meeste zuren, alkaliën, alcoholen, aldehyden en ketonen
  • Goede scheurbestendigheid
  • Rolranden voor eenvoudiger aantrekken
  • Vloeistofdicht
Ideaal voor chemisch en medisch onderzoek, elektronica, farmaceutica, zandstraling en stoomreiniging.
Colour: Natural
EN 374; Cat. III; AQLMore Product Information