De Mini-oplosmiddelpomp is een hoogwaardige handpomp voor kleine containers zoals flessen, jerrycans en tanks tot ongeveer vijf liter. Voor betrouwbaar vullen en doseren van oplosmiddelen en licht ontvlambare vloeistoffen.
- Alle onderdelen van de pomp die met medium in contact komen, zijn vervaardigd van de hoogwaardige en inerte materialen PTFE en roestvrij staal (1.4301, 1.4404 ), die over uitstekende chemische bestendigheid beschikken
- De minipomp voor solventen is daarom met name geschikt voor gebruik met zeer zuivere vloeistoffen en direct ontvlambare media zoals aceton, isopropanol, ethanol en methanol enzovoort
- De flexibele PTFE slang die de vloeistof uit de container pompt, kan tot elke lengte worden ingekort. Dit zorgt voor een ideale afvoercapaciteit voor residuele vloeistof, zelfs bij flessen en containers met een gewelfde bodem
De handpomp werkt volgens het principe van overdruk. Er wordt overdruk opgebouwd in de container met de pompbal, waardoor de vloeistof naar buiten wordt gedwongen. Op deze manier komen alleen de slang, pompbuis en afvoer in contact met de bijgevulde vloeistof. Om de veiligheid te garanderen, beschermt een overdrukventiel de solventpomp tegen overmatige drukopbouw, bijvoorbeeld als gevolg van zonlicht.
The self-closing discharge (with auto-stop function) ensures absolutely precise filling with no dripping at all. Dosing is even easy in very small containers such as test tubes. A hose (int.Ø 6 mm) can optionally be fastened onto the discharge spout, making it possible to fill a container from a greater distance.
Aanvullende informatie: de meegeleverde aardingskabel kan eenvoudig worden aangesloten op de solventpomp met een bundelstekker, zodat eventuele elektrostatische lading wordt omgeleid en ontvlambare media veilig kunnen worden gevuld.
Opgelet: For use with the VWR® aluminium containers, please be aware that an adapter is needed (see accessories).