ESD-stokje, lange handgreep, Stat-Rite®
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Stat-Rite®
115-1901EA 77.1 EUR
115-1901
ESD-stokje, lange handgreep, Stat-Rite®
Wattenstaafjes Wattenstaafjes voor reiniging
Deze ESD-veilige stick met microtips is een reinigings- en voorbereidingstool met twee uiteinden.
  • ESD-controle zonder het gebruik van koolstoffen en ionische antistats
  • Vervaardigd uit Stat-Rite®, een inherent dissipatief polymeer
Ontwikkeld voor gebruik in ESD-veilige werkplekken.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.