PCR-microbuisjes van 0,1 ml met of zonder doppenstrips, Axygen®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PCR-0104-C PCR-0108-LP-C PCR-0108-LPRTC PCR-0108-LPRTW
732-2422EA 232.6 EUR
732-2422 AXYGPCR-0108-LP-C 732-2913 732-2424
PCR-microbuisjes van 0,1 ml met of zonder doppenstrips, Axygen®
Buisjes PCR-buisjes
De 8 PCR-buisjesstrips met laag profiel is ideaal voor reacties met laag monstervolume. Het ontwerp met laag profiel verlaagt de reactietijd en de verdamping dankzij het verminderde dode luchtvolume.
  • Het ontwerp met laag profiel resulteert in snellere en efficiëntere PCR-reacties
  • Buisjes beschikbaar in wit of helder, met of zonder dop
  • Lekvrije afdichting
  • Precieze warmteoverdracht
  • Gecertificeerd DNase-, RNase- en pyrogeenvrij