Thermostaten voor verwarmingscirculatiebaden met baden van roestvrijstaal of polycarbonaat zijn eenvoudig te gebruiken en geschikt voor een groot aantal toepassingen zoals: temperatuurregeling van monsters, analyse, testen van materialen, of het controleren van voedingsmiddelen. De apparaten bieden hoge temperatuurstabiliteit, zijn voorzien van bescherming tegen oververhitting en te laag niveau, voldoen aan veiligheidsklasse III/FL (DIN 12876) en zijn geschikt voor gebruik met ontvlambare vloeistoffen. Een krachtige druk-/aanzuigpomp zorgt voor optimale circulatie en temperatuurverdeling in het bad en voor temperatuurregeling van extern bevestigde toepassingen met behulp van een pompadapter (accessoire). Er is een reeks accessoires verkrijgbaar waaronder inzetstukken, variabele instelbare plateaus, baddeksels, sondes en slangen, vloeistoffen voor temperatuurregeling en verschillende adapters.
- Pilot ONE®-regelaar met Plug & Play-technologie, aanraakscherm van 14,5 cm en comfortabele menunavigatie
- Nauwkeurige temperatuurregeling
- Bescherming tegen oververhitting en te laag niveau
- Krachtige druk- /aanzuigpomp
- Programmeereenheid met kalender- en klokfuncties, met 5-punts kalibratie
- PT100-sensoraansluiting, USB en LAN-interfaces
De Pilot ONE® multi-touch-regelaar beschikt over een helder aanraakscherm van 14,5 cm met grafische functies en eenvoudig navigatiemenu in 11 talen. Alle belangrijke bedieningsparameters en temperatuurwaarden worden duidelijk weergegeven op het aanraakscherm. Het menu Favorieten, bediening met één klik en de geïntegreerde technische woordenlijst maken de bediening heel eenvoudig. Geïntegreerde USB- en ethernet-poorten voor aansluiting op een pc of netwerk, bijvoorbeeld voor bediening op afstand of datatransmissie.
De nieuwe multi-touch Pilot ONE-controller biedt een schitterend 5,7"-touchscreen met grafische functies en een comfortabel navigatiemenu. Alle belangrijke bedrijfsparameters en temperatuurwaarden worden netjes weergegeven op het touchscreen. Dankzij het nieuwe favorietenmenu, de bediening met één klik en de geïntegreerde technische woordenlijst is heel eenvoudig te bedienen, net als op een smartphone Geïntegreerde USB- en Ethernet-poorten maken verbinding met een pc of netwerk mogelijk, bijvoorbeeld voor afstandsbediening of gegevensoverdracht.
Maximale pompcapaciteiten:
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 700 mbar, 400 mbar afzuiging.
Maximum pump capacities:
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 700 mbar, 400 mbar suction
MPC: 20 l/min, 200 mbar, 180 mbar suction
Maximum pump capacities:
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 700 mbar, 400 mbar suction
MPC: 20 l/min, 0,2 bar, 0,18 bar suction
Certificaten: Safety Class III (FL) (DIN 12876) for use with flammable fluids.
Bestelinformatie: Accessories included. There are also some optional accessories.
Opgelet: Opmerking: Het temperatuurbereik van alle modellen kan worden verlaagd met een optionele koelspiraal die wordt aangesloten op kraanwater of op een koeler.