Tubes, Siliconen, behandeld met platinum, ELASTOSIL, HelixMark®
Leverancier: Freudenberg Medical Europe GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
60-831-01 60-831-02 60-831-03 60-831-04 60-831-06 60-831-07 60-831-05
228-0851EA 0 EUR
228-0851 228-0852 228-0853 228-1162 228-1163 228-1164 228-0854
Tubes, Siliconen, behandeld met platinum, ELASTOSIL, HelixMark®
Slangen Transfer Tubing
Siliconen, behandeld met platinum, transparant.
  • zeer transparant
  • Goede weerstand tegen scheuren
Vervaardigd van WACKER siliconen rubber ELASTOSIL® R plus 4305.
Stevigheid (Shore durometer A): 80
Dichtheid: 1,19
Certificaten: ISO 10993-1. FDA 21CFR 177-2600. USP Class VI. EP 3.1.9.