Wegwerp poedermonsternemers, SteriWare®
Leverancier: Sampling Systems
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8240H-1000 8240H-1000S
SAMP8240H-1000EA 467 EUR
SAMP8240H-1000 SAMP8240H-1000S
Wegwerp poedermonsternemers, SteriWare®
Monsternemers Monsternemers voor eenmalig gebruik
Ontworpen om een enkel monster met een groot volume te verzamelen vanaf een enkel bekend punt van vrij stromende poeders uit vaten, vaten en de meeste containers.
  • Eenmalig gebruik met gammastraling
  • Geassembleerd en verpakt in een cleanroomomgeving - Klasse 100000
  • BSE/TSE-vrij en volledige traceerbaarheid van batches
Certificaten: Conformiteit met FDA en EU 10/2011, ATEX-gecertificeerd.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable