Standaard microscopen, BA410 Elite
Leverancier: MOTIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1101000202172 1101000202161 1100100402982 1100100402972 1100100403061 1100100403071
630-1175EA 4907 EUR
630-1175 630-1514 630-2157 630-2539 630-2541 630-2542
Standaard microscopen, BA410 Elite
Microscopen
De BA410 Elite is ontworpen voor diagnose in pathologie, hematologie en cytologie.
  • Meer numerieke aperturen zorgen voor een gedetailleerde specimenevaluatie
  • Energiebesparende modus: instelling voor automatische uitschakeling
  • Halogeenlicht verwisselbaar met een LED-module (moet afzonderlijk worden aangeschaft), ALLEEN voor de versie van 50 W
Informatie over toebehoren: Epi-fluorescentie-opzetstuk bestaat uit: Filtercassette, lamphuis, collectorlens en kwiklampfitting voor HBO 100 W, kwiklamp HG100 W, startunit HBO 100 W, lampcentreergereedschap plus lichtval en netsnoer.
Leveringsinformatie: Geleverd met een blauw filter (45 mm), immersieolie (5 ml), netsnoer, inbussleutel en beschermhoes van vinyl.