Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® 62-401
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
62-401/11 62-401/9 62-401/7 62-401/8 62-401/10
112-4226EA 89.9 EUR
112-4226 112-4229 112-4227 112-4228 112-4225
Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® 62-401
Handschoenen
Deze handschoen bestaat uit een katoenen jerseyvoering met een vloeistofdichte natuurrubberlatex-coating. De handschoen biedt chemische bescherming en een uitstekende warmte-isolatie in ofwel hete (tot 250 °C) of koude (tot −20 °C) omstandigheden.
  • Zeer goede flexibiliteit
  • Gekreukte afwerking voor goede grip op voorwerpen
  • Lange manchet voor extra bescherming
Ideaal voor gebruik in de oesterteelt, de visverwerking, bij de hantering van gladde plastics, bij afvalinzameling en de hantering van bouwmaterialen.
Thickness: 1,35 mm
Colour: Blue
EN 374 (AKL), EN 388 (3231), EN 407 (02XXXX), EN 511 (011); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certificaten: EN ISO 374-1 Type A (AKLMPT), EN 388:2016 (3131B), EN 407 (02XXXX), EN 511 (011); Cat. III
Goedgekeurd voor voedselcontact