Kledingrekken voor de volledige lengte van overalls
Leverancier: Palbam
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
GR08CMP GR16CMP GR24CMP GR32CMP GR40CMP GR24CMP-C GR08CMP-C GR16CMP-C GR16CMP-1750MM
134-0490EA 2140 EUR
134-0490 134-0491 134-0492 134-0493 134-0494 PALBGR24CMP-C PALBGR08CMP-C PALBGR16CMP-C PALBGR16CMP-1750MM
Kledingrekken voor de volledige lengte van overalls
Meubilair Omkleedrekken
Gown racks in stainless steel 304L with electropolished finish
  • Door het ontwerp van het rek hangt elke hanger op exact dezelfde hoek en met dezelfde tussenruimte, dit zorgt voor een uniform, ordelijk uiterlijk waar voldoende laminaire stroming mogelijk is
  • Optionele spiegels (afzonderlijk besteld) kunnen met de zijpanelen verbonden worden, deze verbeteren de esthetiek en de functionaliteit
  • Elk kledingrek wordt geleverd met hangers, labelnummers en in hoogte verstelbare poten met stofkappen
  • Hangers - door de dikte vervormt het materiaal niet
Leveringsinformatie: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.