Maatkolven, klasse A, amberkleurige markeringen, BLAUBRAND® ETERNA
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2.36853 2.36845 2.36851 2.36843 2.36838 2.36848 2.36850 2.36854 2.36842 2.36852 2.36849 2.36847 2.36846
BRND2.36853EA 58.8 EUR
BRND2.36853 BRND2.36845 BRND2.36851 BRND2.36843 BRND2.36838 BRND2.36848 BRND2.36850 BRND2.36854 BRND2.36842 BRND2.36852 BRND2.36849 BRND2.36847 BRND2.36846
Maatkolven, klasse A, amberkleurige markeringen, BLAUBRAND® ETERNA
Kolven Maatkolven
Borosilicaatglas 3.3, met PP stop.
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Markeringen en opschriften in ingebrande bruine ETERNA-kleur
  • DE-M markering
  • Totale bestelling van één batch wordt geleverd met batchcertificaat
*Brede hals
Certificaten: DIN EN ISO 1042
Bestelinformatie: Geleverd met batchnummer en één batchcertificaat per verpakkingseenheid van de fabrikant. Op aanvraag ook leverbaar met een individueel certificaat of DAkkS kalibratiecertificaat.